Läs mer
5-(metylsulfonyl)pyridin-3-borsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11936471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11936471 1 g 1g
11946471 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445180010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 1206641-26-0 | Molecular Formula: C12H18BNO4S | Molecular Weight: 283.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1206641-26-0
Molekylformel C12H18BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 283.15
MDL-nummer MFCD12198145
InChI-nyckel BFWBUXKEBXAKDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-methanesulfonyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methanesulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylsulfonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-methylsulfonyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxab oro lan-2-yl pyridine
PubChem CID 53398530
IUPAC-namn 3-metylsulfonyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)S(C)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 164 °C till 167 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.15
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.