Läs mer
5-(Metylsulfonyl)tiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10111282
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10111282 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10120562 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10757685 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10111282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03813CB
Kemiska identifierare
CAS 60166-86-1
Molekylformel C6H6O4S2
Molekylvikt (g/mol) 206.23
MDL-nummer MFCD00173745
InChI-nyckel SLWRTVINHWIGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-methanesulfonylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylsulfonyl, maybridge1_007675, 5-methanesulfonyl-2-thiphenecarboxylic acid, 5-methylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,5-methylsulfonyl, 5-methanesulfonyl thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2740497
IUPAC-namn 5-metylsulfonyltiofen-2-karboxylsyra
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%