Läs mer
5-Methyltetrahydrofolic acid, MedChemExpress
Beskrivning
5-Methyltetrahydrofolic acid (5-Methyl THF) is a biologically active form of folic acid. 5-Methyltetrahydrofolic acid is a methylated derivate of tetrahydrofolate. 5-Methyltetrahydrofolic acid is the predominant natural dietary folate and the principal form of folate in plasma and cerebrospinal fluid.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyltetrahydrofolic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 134-35-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25N7O6 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | 5-Methyl THF |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (181.37 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |