Läs mer
5-metyltiazol-2-amin, Mikromol™
Beskrivning
5-metyltiazol-2-amin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylthiazol-2-amine |
| CAS | 7305-71-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methylthiazol-2-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H6 N2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Meloxicam Imp. B (EP), Meloxicam USP Related Compound B, Meloxicam USP RC B, 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Related Compound B, Meloxicam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| LEDER | Cc1cnc(N)s1 |
| IUPAC-namn | 5-metyl-1,3-tiazol-2-amin |
| Visa mer |