Läs mer
5-metyltiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312807 25 g 25g
11392797 1 g 1g
11302807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11312807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15879.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3581-89-3 | C4H5NS | 99.151 g/mol
5-metyltiazol genomgår alkylering med n-butylbromid följt av anjonbyte av Br- mot BF4- för att ge mobila, rumstempererade joniska vätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-metyltiazol genomgår alkylering med n-butylbromid
följt av anjonbyte av Br- mot BF4- för att ge mobila, rumstempererade joniska vätskor.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3581-89-3
Molekylformel C4H5NS
Molekylvikt (g/mol) 99.151
MDL-nummer MFCD00005335
InChI-nyckel RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiazole, thiazole, 5-methyl, 5-methyl-thiazole, 5-methyl thiazole, zlchem 1239, acmc-1cjhk, #, ksc222m5d
PubChem CID 137980
IUPAC-namn 5-metyl-1,3-tiazol
LEDER CC1=CN=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiazole
Densitet 1.12
Kokpunkt 141°C to 142°C
Flampunkt 42°C (107°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 104674
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 99.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.