Läs mer
(5-metyltien-2-yl)metylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10643265
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10643265 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10268003 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10764467 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10643265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65063CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 171661-55-5
Molekylformel C6H10ClNS
Molekylvikt (g/mol) 163.663
InChI-nyckel COTMVCYERKXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hcl, 1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthiophen-2-yl methanaminehydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine-hcl, 5-methyl-2-thienyl methylamine, chloride, 2-aminomethyl-5-methylthiophene hydrochloride, 2-thiophenemethanamine, 5-methyl-, hydrochloride, 2-thiophenemethanamine,5-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229725
IUPAC-namn (5-metyltiofen-2-yl)metanamin;hydroklorid
LEDER CC1=CC=C(S1)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 163.67
Procent renhet 97%