Läs mer
(5-metyltien-2-yl)metylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10764467
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10764467 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10643265 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10268003 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10764467 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65063DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 171661-55-5
Molekylformel C6H10ClNS
Molekylvikt (g/mol) 163.663
InChI-nyckel COTMVCYERKXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hcl, 1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthiophen-2-yl methanaminehydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine-hcl, 5-methyl-2-thienyl methylamine, chloride, 2-aminomethyl-5-methylthiophene hydrochloride, 2-thiophenemethanamine, 5-methyl-, hydrochloride, 2-thiophenemethanamine,5-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229725
IUPAC-namn (5-metyltiofen-2-yl)metanamin;hydroklorid
LEDER CC1=CC=C(S1)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 163.67
Procent renhet 97%