Läs mer
5-(metyltio)tiofen-2-karbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10436292
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10436292 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10651693 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10436292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03493DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 24445-35-0
Molekylformel C6H6OS2
Molekylvikt (g/mol) 158.233
MDL-nummer MFCD00173744
InChI-nyckel RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
IUPAC-namn 5-metylsulfanyltiofen-2-karbaldehyd
LEDER CSC1=CC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Methylthio)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.24
Procent renhet 90%