Läs mer
5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 15468378
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468378 1 g 1g
15478378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61803.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 24445-35-0 | C6H6OS2 | 158.233 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24445-35-0
Molekylformel C6H6OS2
Molekylvikt (g/mol) 158.233
MDL-nummer MFCD00173744
InChI-nyckel RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
IUPAC-namn 5-methylsulfanylthiophene-2-carbaldehyde
LEDER CSC1=CC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.