Läs mer
5-(metyltio)tiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10088291
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10088291 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10213572 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10747305 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10088291 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03638CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 20873-58-9
Molekylformel C6H6O2S2
Molekylvikt (g/mol) 174.232
MDL-nummer MFCD00173742
InChI-nyckel FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
IUPAC-namn 5-metylsulfanyltiofen-2-karboxylsyra
LEDER CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.24
Procent renhet 97%