Läs mer
5'-Methylthioadenosine, MedChemExpress
Produktkod. 16453556
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16453556 25 mg
1 options
Produktkod. 16453556 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16938
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress 5'-Methylthioadenosine (5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine) is a nucleoside generated from S-adenosylmethionine (SAM) during polyamine synthesis.
5'-Methylthioadenosine suppresses tumors by inhibiting tumor cell proliferation, invasion, and the induction of apoptosis while controlling the inflammatory micro-environments of tumor tissue. 5'-Methylthioadenosine and its associated materials have striking regulatory effects on tumorigenesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Methylthioadenosine
CAS 2457-80-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15N5O3S
Synonym 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (168.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3CSC
Molekylvikt (g/mol) 297.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 297.33
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism