Läs mer
5-Methylthiophene-2-boronic acid, 98%, ACROS Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylthiophene-2-boronic acid |
| CAS | 162607-20-7 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | White to Yellow |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Molekylformel | C5H7BO2S |
| MDL-nummer | MFCD01318166 |
| Show More |