Läs mer
5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15264268 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15264268 5 g 5g
15254268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15264268 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 72835-25-7
Molekylformel C6H5NS
Molekylvikt (g/mol) 123.18
InChI-nyckel RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 312733
IUPAC-namn 5-methylthiophene-2-carbonitrile
LEDER CC1=CC=C(S1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiophene-2-carbonitrile
Kokpunkt 73.0°C to 75.0°C (5.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile
Formel vikt 123.18
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.