Läs mer
5-metyltiofen-2-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10584994
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10584994 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10358353 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10584994 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65002CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 31555-59-6
Molekylformel C6H5ClOS
Molekylvikt (g/mol) 160.615
MDL-nummer MFCD00130092
InChI-nyckel DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
IUPAC-namn 5-metyltiofen-2-karbonylklorid
LEDER CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 160.62
Procent renhet 97%