Läs mer
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487687 250 mg 250mg
15477687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36784.MD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 31555-59-6 | Molecular Formula: C6H5ClOS | Molecular Weight: 160.615 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31555-59-6
Molekylformel C6H5ClOS
Molekylvikt (g/mol) 160.615
InChI-nyckel DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
IUPAC-namn 5-metyltiofen-2-karbonylklorid
LEDER CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 78 °C till 80 °C (0,75 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Fuktkänslig
Formel vikt 160.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.