Läs mer
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11419013
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419013 50 g 50g
11409013 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11119.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde is used as a food additive. It is an analytical reagent. The reagent has been synthesized and characterized using IR, 1H NMR and Mass spectral data.
Solubility
Soluble in ether and ethanol.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13679-70-4
Molekylformel C6H6OS
Molekylvikt (g/mol) 126.173
MDL-nummer MFCD00005434
InChI-nyckel VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
PubChem CID 61663
IUPAC-namn 5-metyltiofen-2-karbaldehyd
LEDER CC1=CC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Densitet 1.18
Kokpunkt 92°C to 93°C (12 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 50 g
Beilstein 106896
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ether and ethanol.
Formel vikt 126.18
Procent renhet ≥98%