Läs mer
5-metyltiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10596334
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10596334 10 g 10g
10387304 1 g 1g
10673265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10596334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65003EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 55854-45-0
Molekylformel C5H5ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 196.66
MDL-nummer MFCD05864499
InChI-nyckel QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
PubChem CID 12400112
IUPAC-namn 5-metyltiofen-2-sulfonylklorid
LEDER CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 196.68
Procent renhet 97%