Läs mer
5-metyltiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673265
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10673265 5 g 5g
10387304 1 g 1g
10596334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10673265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65003DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 55854-45-0
Molekylformel C5H5ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 196.66
MDL-nummer MFCD05864499
InChI-nyckel QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
PubChem CID 12400112
IUPAC-namn 5-metyltiofen-2-sulfonylklorid
LEDER CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 196.68
Procent renhet 97%