Läs mer
5-Methyluridine-1',2',3',4',5'-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyluridine-1',2',3',4',5'-13C5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1/i3+1,5+1,6+1,7+1,9+1 |