Läs mer
MedChemExpress 5-Methyluridine
Produktkod. 16403429
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16403429 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16403429 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW009444
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
MedChemExpress 5-Methyluridine is a is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 258.23 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 97.0%
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (387.25 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 1463-10-1