Läs mer
5-metyluridin, TRC
Produktkod. 30470319
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30470319 100 mg
1 options
Produktkod. 30470319 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338190100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyluridine
CAS 1463-10-1
Molekylformel C10 H14 N2 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym Uridine, 5-methyl-, 5-Methyluridine, 1-β-D-Ribofuranosylthymine, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-, Ribothymidine, Thymine riboside, β-D-Ribofuranoside, thymine-1
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
LEDER CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 258.23
Formel vikt 258.0852