Läs mer
Hamilton™ 5 mL, modell 1005 TLL SYR, instrumentspruta med lång livslängd
Produktkod. 11570162
Volym (metrisk):
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11570162
Brand: Hamilton™ 988245
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
1700-seriens sprutor är Gastight-versionen av de ursprungliga 700-seriens sprutor. Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer från 1μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationsblad
  • Volym– 5 ml
  • Typ av spruta– Longlife Gastät
  • Serien med sprutor– 1000
  • Uppsägning– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Kolv stil– Sidostolpsmontering (XL)
  • Vätskeväg– Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
  • Autoklaverbar– Inga
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Maximal temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Lägsta temperatur– 10 °C / 50 °F
  • Fats innerdiameter– 0,406 tum (10,3 mm)
  • Fat Ytterdiameter– 0,530 tum (13,5 mm)
  • Maximalt tryck– 200 psig (13,8 bar)
  • Försäljningsmängd– 1 spruta per förpackning
Specifikationer
Produkttyp Long Life UHMWPE-sprutor, instrumentsprutor
Volym (metrisk) 5 ml