Läs mer
Hamilton™ 5 mL, modell 1010.5 TLL SYR, instrumentspruta
Volym (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationsblad
- Volym– 5 ml
- Typ av spruta– Gastight Halvhöjd
- Serien med sprutor– 1000
- Uppsägning– PTFE Luer Lock (TLL)
- Kolv stil– X-stil
- Vätskeväg– Borosilikatglas, PTFE, PFA
- Autoklaverbar– Ja
- Gassteriliserbar– Ja
- Tryck– 200 psig (13,8 bar)
- Maximal temperatur– 115 °C / 239 °F
- Lägsta temperatur– 10 °C / 50 °F
- Fats innerdiameter– 0,574 tum (14,6 mm)
- Fat Ytterdiameter– 0,695 tum (17,7 mm)
- Försäljningsmängd– 1 spruta per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | PSD/4-sprutor, instrumentsprutor |
| Volym (metrisk) | 5 mL |