Läs mer
Greiner Bio-One 5 mL sterila serologiska pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10018810
Förpackningstyp:
Slumpmässig
Produktkod. 10018810
Brand: Greiner Bio-One 606107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Droppfri pipetteringsdesign med hög optisk klarhet och maximal noggrannhet.
  • Högkvalitativ polystyren
  • Tydlig, lättläslig gradering
  • Färgad vertikal rand för enkel avläsning av volymen
  • Med syntetiskt fibröst filtermaterial för skydd mot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Form: Standard
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 1/10
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (metrisk) 5 mL
Typ Serologisk pipett