Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ 5 mm NMR Spinner Turbine
Produktkod. 31877405
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
31877405 Blått
1 options
Produktkod. 31877405 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660060053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 SEK
    2534.48 SEK / Paket med 1
    Save 815.52 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
För användning med Bruker™ spektrometrar.
  • Matchad med Bruker™ turbiner
  • Varvräknarremsan förlänger livslängden
  • Temperaturområde: -20 till 60 °C
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bruker NMR-spektrometer
Typ Spinnerturbin
Färg Blått