Läs mer
5-morfolin-4-yltiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275804
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275804 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10547484 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10422644 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10275804 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53404CB
Kemiska identifierare
CAS 24372-49-4
Molekylformel C9H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 197.25
MDL-nummer MFCD02710611
InChI-nyckel MWCGENRKAMIZLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinyl, acmc-209gbl, morpholinothiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-5-morpholin-4-yl thiophene, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carboxaldehyd
PubChem CID 2326306
IUPAC-namn 5-morfolin-4-yltiofen-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(S1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 197.26
Procent renhet 97%