Läs mer
5-(morfolinometyl)-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10515934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10515934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10396654 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10515934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC72504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 392659-97-1
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.218
MDL-nummer MFCD01821235
InChI-nyckel ZQILSGYYJOBENS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholinomethyl-2-furaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl-2-furaldehyde, 5-morpholinomethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl furan-2-carbaldehyde
PubChem CID 3159700
IUPAC-namn 5-(morfolin-4-ylmetyl)furan-2-karbaldehyd
LEDER C1COCCN1CC2=CC=C(O2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Morpholinomethyl)-2-furaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195.22
Procent renhet 97%