Läs mer
5-(morfolinometyl)isoxazol-3-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10179909
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10179909 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10637580 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10179909 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70804CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 893749-85-4
Molekylformel C9H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 196.206
InChI-nyckel AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 20099059
IUPAC-namn 5-(morfolin-4-ylmetyl)-1,2-oxazol-3-karbaldehyd
LEDER C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.21
Procent renhet 97%