Läs mer
5-(morfolinometyl)isoxazol-3-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10637580
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10637580 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10179909 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10637580 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70804DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 893749-85-4
Molekylformel C9H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 196.206
InChI-nyckel AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 20099059
IUPAC-namn 5-(morfolin-4-ylmetyl)-1,2-oxazol-3-karbaldehyd
LEDER C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.21
Procent renhet 97%