Läs mer
5-(morfolinometyl)isoxazol-3-karboxylsyrahydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-(Morpholinomethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 248.66 |
| Procent renhet | 97% |