Läs mer
5-(morfolinometyl)tiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10789015
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10789015 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10396514 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10789015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC73404CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 893744-01-9
Molekylformel C10H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 211.28
MDL-nummer MFCD06803315
InChI-nyckel YPXGCMYNDMFOHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 5-morpholinomethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-morpholinylmethyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 20098933
IUPAC-namn 5-(morfolin-4-ylmetyl)tiofen-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Morpholinomethyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 211.28
Procent renhet 97%