Läs mer
5-(N-2,3-dihydroxipropylacetimido)-2,4,6-trijod-N,N'-bis-(2,3-dihydroxipropyl)isoftalamid, 99,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491151 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491151 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11491151 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215775025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1355.38 SEK / 25g
    Save 69.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(N-2, 3-Dihydroxypropylacetimido)-2, 4
CAS 66108-95-0
Analysprocentintervall 0.99
Molekylformel C19H26I3N3O9
Kvantitet 25 g
Synonym Nycodenz
InChI-nyckel NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I
IUPAC-namn N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Molekylvikt (g/mol) 821.14
Formel vikt 821.1
Fysisk form Pulver