Läs mer
5-(N-2,3-dihydroxipropylacetimido)-2,4,6-trijod-N,N'-bis-(2,3-dihydroxipropyl)isoftalamid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11401161 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401161 100 g 100g
11481151 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401161 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215775080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5180.00 SEK
    4930.79 SEK / 100g
    Save 249.21 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
5-(N-2,3-dihydroxipropylacetimido)-2,4,6-trijod-N,N'-bis-(2,3-dihydroxipropyl)isoftalamid, vitt pulver
  • Det är användbart som ett nonjoniskt densitetsgradientmedium.
  • Det är ett nonjoniskt monomert trijoderat röntgenkontrastmedel
Kemiska identifierare
CAS 66108-95-0
Molekylformel C19H26I3N3O9
Molekylvikt (g/mol) 821.14
MDL-nummer MFCD00077732
InChI-nyckel NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym Nycodenz, Histodenz™
Specifikationer
Färg Vitt
Anteckningar om analysprocent 0.99
Kvantitet 100 g
Beilstein 2406632
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver