Läs mer
5-(N-karbamoylamino)imino-4-oxopentannitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(N-Carbamoylamino)imino-4-oxopentanenitrile |
| CAS | 87015-72-3 |
| Molekylformel | C6 H8 N4 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-Cyano-2-oxobutylidene)hydrazine-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O2/c7-3-1-2-5(11)4-9-10-6(8)12/h4H,1-2H2,(H3,8,10,12)/b9-4+ |
| LEDER | NC(=O)N\N=C\C(=O)CCC#N |
| IUPAC-namn | [(E)-(4-cyano-2-oxo-butyliden)amino]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.153 |
| Formel vikt | 168.0647 |