Läs mer
5-(N-Ethyl-N-2-hydroxyethylamino)-2-penthlamine, TRC
Produktkod. 30132683
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132683 2.5 g
30010578 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6788552.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69559-11-1
Molekylformel C11 H26 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 202.337
Synonym 2-[(4-Aminopentyl)ethylamino]-ethanol, (±)-2-[(4-Aminopentyl)ethylamino]ethanol, 5-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-2-aminopentane, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminopentylamine
IUPAC-namn 2-[6-aminoheptyl(ethyl)amino]ethanol
LEDER CCN(CCO)CCCCCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(N-Ethyl-N-2-hydroxyethylamino)-2-penthlamine
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H26N2O/c1-3-13(9-10-14)8-6-4-5-7-11(2)12/h11,14H,3-10,12H2,1-2H3
Formel vikt 202.2045