Läs mer
5-(N-Ethyl-N-isopropyl) Amiloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(N-Ethyl-N-isopropyl) Amiloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18ClN7O/c1-4-19(5(2)3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20) |
| Formel vikt | 299.1261 |
| Procent renhet | >95% |