Läs mer
5'-N-Ethylcarboxamidoadenosine, MedChemExpress
Beskrivning
5'-N-Ethylcarboxamidoadenosine (NECA) is a nonselective adenosine receptor agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-N-Ethylcarboxamidoadenosine |
| CAS | 35920-39-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H16N6O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | NECA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (202.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)O[C@H](C(NCC)=O)[C@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.29 |
| Visa mer |