Läs mer
5-(N,N-Diethylcarboxamide)-1-phenylpyridin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(N,N-Diethylcarboxamide)-1-phenylpyridin-2(1H)-one |
| CAS | 1076199-97-7 |
| Molekylformel | C16 H18 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-3-17(4-2)16(20)13-10-11-15(19)18(12-13)14-8-6-5-7-9-14/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)C1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N,N-diethyl-6-oxo-1-phenylpyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.33 |
| Formel vikt | 270.1368 |