Läs mer
5-(N-tert-Butoxycarbonylamino)salicylic Acid, TRC
Produktkod. 30342262
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30342262 2.5 g
1 options
Produktkod. 30342262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6902802.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(N-tert-Butoxycarbonylamino)salicylic Acid
CAS 135321-95-8
Molekylformel C12 H15 N O5
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H15NO5/c1-12(2,3)18-11(17)13-7-4-5-9(14)8(6-7)10(15)16/h4-6,14H,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 253.25
Formel vikt 253.095