missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Naphthyltetracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Naphthyltetracene |
| CAS | 52711-99-6 |
| Molekylformel | C28H18 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-(1-Naphthalenyl)-naphthacene |
| InChI formel | InChI=1S/C28H18/c1-2-10-21-18-27-23(16-20(21)9-1)17-22-11-4-6-14-25(22)28(27)26-15-7-12-19-8-3-5-13-24(19)26/h1-18H |
| LEDER | C1(C=CC=C2)=C2C=C(C=C3C=CC=CC3=C4C5=C6C=CC=CC6=CC=C5)C4=C1 |
| IUPAC-namn | 5-(naphthalen-1-yl)tetracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.44 |
| Formel vikt | 254.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?