Läs mer
5-(neo-Pentyl)hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(neo-Pentyl)hydantoin |
| CAS | 110072-96-3 |
| Molekylformel | C8 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-3-6(4-2)10-7(11)5-9-8(10)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,12) |
| LEDER | CCC(CC)N1C(=O)CNC1=O |
| IUPAC-namn | 3-pentan-3-ylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.1055 |