missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Nitro[1,1'-biphenyl]-2,2'-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitro[1,1'-biphenyl]-2,2'-diamine |
| CAS | 91397-09-0 |
| Molekylformel | C12H11N3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c13-11-4-2-1-3-9(11)10-7-8(15(16)17)5-6-12(10)14/h1-7H,13-14H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1c2cc(ccc2N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminophenyl)-4-nitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vikt | 229.0851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?