Läs mer
5-Nitro-1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkode 11468477
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Kvantitet Förpackningsstorlek
11468477 500 mg 500mg
11458477 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11468477 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A18550.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 164394-23-4
Molekylformel C14H7N3O6
Molekylvikt (g/mol) 313.23
MDL-nummer MFCD00209668
InChI-nyckel XZQXNUFLUBLEIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrate, acmc-20am1x, 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylicacid, 5-nitro, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline-2,9-dicarboxylic acid
PubChem CID 7567138
IUPAC-namn 5-nitro-1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=NC2=C(C=C1)C=C(C1=C2N=C(C=C1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Smältpunkt ∼215°C (decomposition)
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 313.23 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.