Läs mer
5-Nitro-1,10-phenanthroline, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30985794
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30985794 1 g
30984132 250 mg
30978193 100 g
30974988 25 g
30980232 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30985794 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD143591g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-1,10-phenanthroline
CAS 4199-88-6
Molekylformel C12H7N3O2
MDL-nummer MFCD00004981
Kvantitet 1 g
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC2=CC=CN=C2C2=C1C=CC=N2
Molekylvikt (g/mol) 225.20
Procent renhet 98%