Läs mer
5-Nitro-1,10-fenantropin, 98 %
Produktkod. 11480273
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480273 25 g 25g
11460273 1 g 1g
11470273 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11428.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 4199-88-6 | C12H7N3O2 | 225,207 g/mol
5-Nitro-1,10-fenantrolinkomplex av järn finner breda tillämpningar i redoxtitrering. Det används som en prekursor för syntes av 5-amino-1,10-fenantrolin, 5-isotiocyanato-1,10-fenantrolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Nitro-1,10-fenantrolinkomplex av järn finner breda tillämpningar i redoxtitrering. Det används som en prekursor för syntes av 5-amino-1,10-fenantrolin, 5-isotiocyanato-1,10-fenantrolin.
Löslighet
Löslig i etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4199-88-6
Molekylformel C12H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 225.207
MDL-nummer MFCD00004981
InChI-nyckel PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72790
IUPAC-namn 5-nitro-1,10-fenantrolin
LEDER C1=CC2=CC(=C3C=CC=NC3=C2N=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-1,10-phenanthroline
Smältpunkt 202 °C till 204 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 196245
Synonym 1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline
Löslighetsinformation Löslig i etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 225.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.