missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Nitro-1-benzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitro-1-benzofuran |
| CAS | 18761-31-4 |
| Molekylformel | C8H5NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Nitro-[2,3]-benzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO3/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-5H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc2occc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-nitro-1-benzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.13 |
| Formel vikt | 163.0269 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?