Läs mer
5-nitro-1-bensotiofen-2-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10292832
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10292832 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10079351 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10292832 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00752DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 86010-32-4
Molekylformel C9H4ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 241.65
MDL-nummer MFCD04115400
InChI-nyckel KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-nitrobenzothiophene-2-carboxoyl chloride, 5-nitro-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2794619
IUPAC-namn 5-nitro-l-bensotiofen-2-karbonylklorid
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2SC(=CC2=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.65
Procent renhet 95%