missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5-Nitro-1-naphthyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Nitro-1-naphthyl)amine |
| CAS | 3272-91-1 |
| Molekylformel | C10H8N2O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12(13)14/h1-6H,11H2 |
| LEDER | C1=CC2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C(=C1)N |
| IUPAC-namn | 5-nitronaphthalen-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?