Läs mer
5-Nitro-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitro-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole |
| CAS | 159790-78-0 |
| Molekylformel | C10H9N3O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-13(15)10-6-11-8-12(10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2 |
| LEDER | O=N(C1=CN=CN1CC2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-5-nitro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vikt | 203.07 |