Läs mer
5-Nitro-1H-indazole, 98+%
Produktkod. 11475553
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11475553
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13478.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5401-94-5 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5401-94-5
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.136
MDL-nummer MFCD00005693
InChI-nyckel WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindazole, 1h-indazole, 5-nitro, unii-235y7p37zd, ccris 4134, 2h-indazole, 5-nitro, 5ni, 5-nitroindazol, 5-nitro indazole, 5-nitro-indazole, 5-nitro-1h-indazol
PubChem CID 21501
IUPAC-namn 5-nitro-lH-indazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=NN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-1H-indazole
Smältpunkt 208°C to 211°C
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 7936
Formel vikt 163.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.